Merck
680346
Sigma-Aldrich
4′-Acetamido-3′-bromoacetophenone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
139-143 °C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1Br)C(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO2/c1-6(13)8-3-4-10(9(11)5-8)12-7(2)14/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)