Merck
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
3-Chloropicolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
131 °C (dec.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)