Merck
680001
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylthien-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5039
bp
72-75 °C/0.2-0.3 mmHg
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1cscc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-15-7-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
Klucz InChI
XXSMGZQARORQMO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)