Merck
678449
Sigma-Aldrich
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzylamine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547
gęstość
1.0154 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H21N3/c1-15-6-8-16(9-7-15)11-13-4-2-12(10-14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
Klucz InChI
HILINUGDTTXRNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter