Przejdź do
S3269
Complement sera from mouse
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
mouse
Form:
lyophilized powder
Shipped in:
dry ice
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Complement sera from mouse has been used for incubation of zona-free embryos prior to microscopic examination.
Physical form
Lyophilized powder from indicated amount of serum
Preparation Note
Reconstitute in the indicated amount of ice cold deionized water. Store at -70 °C after reconstitution. Avoid repeated freezing and thawing.
Analysis Note
Hemolytic titer (CH50units per ml) is determined by the method of Kabat and Mayer. Actual titer given on the label.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1639S7764M7167
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
biological source
mouse
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)