Merck
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid 1,8-monoanhydride
Synonim(y):
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-c,d]pyran-6,7-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
>300 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)