Merck
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
Synonim(y):
Hydrogenated polystyrene
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H14)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
rozpuszczalność
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3