Merck
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
Synonim(y):
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
103-110 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
Klucz InChI
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)