Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.77
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)N\N=C(\C(=O)c2n[o]c(c2)C(C)(C)C)/C#N
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+
InChI key
DXEATJQGQHDURZ-DEDYPNTBSA-N
Application
ESI-09 has been used as an antagonist for exchange factor directly activated by cAMP (EPAC).[1]
Biochem/physiol Actions
ESI-09 is a potent, specific inhibitor of EPAC (exchange protein directly activated by cAMP).
ESI-09 is a potent, specific inhibitor of EPAC (exchange protein directly activated by cAMP). ESI-09 inhibits EPAC1 and EPAC2 with IC50 values of 3.2 and 1.4 μM, respectively, with no activity against PKA at 25 μM. In pancreatic cell lines, the compound blocks phosphorylation of Akt and insulin secretion. ESI-09 inhibits migration of pancreatic cancer cell lines.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color , faint yellow to dark orange | color faint yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ESI-09
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?