Merck
676012
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
58-62 °C
ciąg SMILES
Fc1cccc(Br)c1C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
IELGUZKHALDFOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)