Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H53BrF3PPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
808.14
NACRES:
NA.21
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
XPhos Pd G6 Br, ≥98%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 6
assay
≥98%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to beige
functional group
(Palladium), phosphine
greener alternative category
SMILES string
Br[Pd]([P](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3=CC=CC=C3C4=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C4C(C)C)C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
XPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?