Merck
675954
Sigma-Aldrich
8-Amino-5-bromoisoquinoline
90%
Synonim(y):
5-Bromo-8-isoquinolineamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
solid
mp
186-190 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H,11H2
Klucz InChI
BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)