Merck
675822
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
97-101 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)