Merck
675261
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyisobutyric acid-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Hydroxy-2-(methyl-13C)-propanoic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313C(OH)13CH313COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
76-80 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13C]([13CH3])(O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
BWLBGMIXKSTLSX-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)