Kluczowe dokumenty
675075
8-Mercaptooctanoic acid
95%
Synonim(y):
8-Thiooctanoic acid, MOA
Wybierz wielkość
1000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1000,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4808
gęstość
1.0326 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCS
InChI
1S/C8H16O2S/c9-8(10)6-4-2-1-3-5-7-11/h11H,1-7H2,(H,9,10)
Klucz InChI
FYEMIKRWWMYBFG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.