Merck
674168
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
305 °C (dec.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-19(21)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,20,21)
Klucz InChI
BJHHREPACLZKDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)