Przejdź do
M4255
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxy-L-phenylalanine, L-3-O-Methyl-DOPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.23
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Methoxy-L-tyrosine is a metabolite of L-Dopa.
The major metabolite of L-DOPA via catechol O-methyltransferase (COMT). 3-methoxy-L-tyrosine is neither a substrate for nor an inhibitor of L-amino acid decarboxylase activity. Inhibition of COMT enhances the anti-Parkinson activity of L-DOPA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3708D9628857416
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)