Merck
673269
Sigma-Aldrich
Sodium dimethylphenylsilanolate hydrate
97%
Synonim(y):
Phenyl(dimethyl)silanolate sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
174.25 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
197-218 °C
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Klucz InChI
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Produkty
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.