Merck
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4727
bp
32 °C/5 mmHg
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
Klucz InChI
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)