Przejdź do zawartości
672297
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthyldiamine
≥99.0%
Synonim(y):
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene-2,2′--diamine, (S)-N,N′-Dimethyl-2,2′-diamino-1,1′-binaphthyl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
InChI key
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)