Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Visikol HISTO-M to optyczny środek czyszczący zaprojektowany specjalnie dla mikrotkanek, organoidów i sferoidów, umożliwiający szybką i łatwą wizualizację tkanek w 3D bez zmiany morfologii komórek. Visikol HISTO-M jest w pełni kompatybilny z barwieniem immunologicznym, a także z wieloma innymi powszechnie stosowanymi etykietami fluorescencyjnymi. Korzystanie z Visikol HISTO-M z konfokalną analizą wysokiej zawartości.
Application
- Optyczny środek czyszczący w badaniach obrazowania tkanek
- Środek dopasowujący współczynnik załamania światła do mikroskopii
Produkty Visikol HISTO są łatwe w użyciu i idealne do szybkiego oczyszczania tkanek. Oczyszczanie tkanek jest całkowicie odwracalne i nie powoduje żadnych zmian w tkance.
Features and Benefits
- Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
- Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
- Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
- Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
- Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
- Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
- Nietoksyczny.
Legal Information
HISTO-M is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?