Merck
672726
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-decyl-acetamide
97% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97% (GC)
Postać
solid
mp
41-45 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCNC(=O)CBr
InChI
1S/C12H24BrNO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-12(15)11-13/h2-11H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
RZTGBAJAVREPOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Y Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 255(13), 6121-6127 (1980-07-10)
Human serum albumin (HSA) is found to contain one primary binding site for medium chain fatty acids which is competitive with the binding of N-acetyl-L-tryptophan. The association constant is higher with nondefatted HSA than with HSA defatted by either heptane-acetic