Merck
604194
Methyl bromoacetate-1-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH213CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.97
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i3+1
InChI key
YDCHPLOFQATIDS-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62081-18-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)