Merck
671711
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-N-Glycidylphthalimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -7 to -13°, c = 2.2 in chloroform
mp
100-102 °C
ciąg SMILES
O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1
Klucz InChI
DUILGEYLVHGSEE-SSDOTTSWSA-N
Zastosowanie
(R)-(-)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide may be used in the preparation of the following potential chiral solvating agents:
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-2-hydroxy-1-phenyl-ethyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R,2S)-2-hydroxyindan-1-yl]amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-propyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1S)-1-phenylethyl]-amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
It may also be used in the synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1,3 (2H)-dione.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amino alcohol based chiral solvating agents: synthesis and applications in the NMR enantiodiscrimination of carboxylic acids.
Bozkurt S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 541-549 (2011)
A facile synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1, 3 (2H)-dione.
Madhusudhan G, et al.
Indian J. Chem. B, 45, 1264-1268 (2006)