Merck
644110
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥95.0%
Synonim(y):
N-Glycidylphthalimide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-710-2
Beilstein/REAXYS Number:
171277
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
92-98 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)