Merck
670553
Sigma-Aldrich
Boc-β-(4-thiazolyl)-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-thiazolyl)propionic acid, Boc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)