Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
useful pH range
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.5 M, ≤0.08 at 260 in H2O at 0.5 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for pH adjustments and as a assay buffer in catechol oxidase activity measurements(32)
- as a buffer in electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and kinetic measurements(33)
- as a buffer for soil solution equivalent (SSE) yeast dextrose medium for screening pH optima for growth of Aridibacter nitratireducens A24_SHP-5_238T(34)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98% (TLC) |
| product line BioXtra | product line BioUltra | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?