Merck
670235
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-D-phenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
UZDKQMIDSLETST-ZCFIWIBFSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)