Przejdź do
15469
Boc-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-homophenylalanine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
775,00 zł
581,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH[NHCOOC(CH3)3]COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653506
581,25 zł
Cena katalogowa775,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-80 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15043
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
mp
76-80 °C
mp
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)