Merck
66947
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)propionic acid, D-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
NCQJBPXXRXOIJD-HNNXBMFYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)