Merck
669164
Sigma-Aldrich
(N-Boc-2-pyrrolyl)dimethylsilanol
97%
Synonim(y):
N-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)3COC(O))(C4H3N)(Si(CH3)2(OH))
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
48-57 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1[Si](C)(C)O
InChI
1S/C11H19NO3Si/c1-11(2,3)15-10(13)12-8-6-7-9(12)16(4,5)14/h6-8,14H,1-5H3
Klucz InChI
RLDVDBYGGISJNL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Jako substratu można użyć(N-Boc-2-pirolo)dimetylosilanolu:
  • Do przygotowania produktów sprzęgania krzyżowego w reakcji z różnymi jodkami arylowymi.[1][2]
  • W syntezie alkoksyhydrosiloksanów w reakcji z alkoksyhydrosilanami.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organosilicon Chemistry
Denmark SE and Baird JD
Aldrich Chemfiles, 6(5), 1-14 (2006)
A catalyst-and additive-free synthesis of alkoxyhydrosiloxanes from silanols and alkoxyhydrosilanes
Satoh Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56(59), 8218-8221 (2020)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of heterocyclic silanolates with substituted aryl iodides and bromides
Denmark SE and Baird JD
Organic Letters, 8(4), 793-795 (2006)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Produkty
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.