Merck
668044
Sigma-Aldrich
9-Undecynoic acid
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
mp
56-60 °C
ciąg SMILES
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)