Merck
667188
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-tetralone
97%
Synonim(y):
2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9OBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
mp
39-43 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
Klucz InChI
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)