Merck
666416
Sigma-Aldrich
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde, 6-Bromo-3-formylindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
202-206 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c[nH]c2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
Klucz InChI
WCCLQCBKBPTODV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile