Przejdź do
715425
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
95%, powder
Sustainability features
Synonim(y):
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24ClCuN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.43
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
mp
273-277 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Catalyst for:
  • Hydroboration of terminal alkynes
  • Click reaction of azides with terminal alkynes
  • Hydrosilylation of ketones and azide-alkyne cycloadditions
  • Regioselective boron addition to internal alkynes
  • Hydroboration
  • Methylenation-Diels-alder cyclization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
696250696277715417
description
95%
description
-
description
Umicore
description
-
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
-
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: copper
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: ligand
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
273-277 °C
mp
>300 °C
mp
298 °C
mp
79-85 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)