Merck
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
liquid crystal
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter