Merck
665649
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3F6N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
bp
82 °C/18 mmHg
mp
55-59 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
Klucz InChI
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
153.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)