Kluczowe dokumenty
665606
4-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10FN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
163-167 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Klucz InChI
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?