Merck
665592
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391
gęstość
1.330 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c7-6(8,9)5(4(10)11)2-1-3-5/h1-3H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HYRCPSRIIWIESW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C - closed cup