Merck
665010
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(S-1,1′-binaphthyl-2,2′-dimethyl)phosphino]diethylamine
97%
Synonim(y):
Bis(S-2-(4,5-dihydro-3H-binaphtho[1,2-c;2′,1′-e]-phosphepino)ethyl)amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H41NP2
Masa cząsteczkowa:
693.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
230-236 °C
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
C(CP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)NCCP6Cc7ccc8ccccc8c7-c9c(C6)ccc%10ccccc9%10
InChI
1S/C48H41NP2/c1-5-13-41-33(9-1)17-21-37-29-50(30-38-22-18-34-10-2-6-14-42(34)46(38)45(37)41)27-25-49-26-28-51-31-39-23-19-35-11-3-7-15-43(35)47(39)48-40(32-51)24-20-36-12-4-8-16-44(36)48/h1-24,49H,25-32H2
Klucz InChI
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)