Przejdź do
29517
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonim(y):
(S)-2,2′-Bis[bis(3,5-dimethyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-3,5-Xyl-MeOBIPHEP, SL-A120-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H48O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
694.82
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
COc1cccc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H48O2P2/c1-29-17-30(2)22-37(21-29)49(38-23-31(3)18-32(4)24-38)43-15-11-13-41(47-9)45(43)46-42(48-10)14-12-16-44(46)50(39-25-33(5)19-34(6)26-39)40-27-35(7)20-36(8)28-40/h11-28H,1-10H3
InChI key
IMUHNRWTDUVXOU-UHFFFAOYSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
29524
description
≥97%, optical purity ee: ≥99%
description
≥97%, optical purity ee: ≥99%
assay
≥97%
assay
≥97%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
(S)-3,5-Xyl-MeOBIPHEP for ligand exchange applications
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)