Merck
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine]ruthenium(II)
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H48Cl2N2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
247-263 °C
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aminophosphine Ligands