Merck
664901
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3 sulfide
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
(Methyl sulfide)-1,1,1-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
ciśnienie pary
8.02 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
masa cząsteczkowa
65.16
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
Klucz InChI
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)