Merck
663476
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
207-211 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)