Merck
662518
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxythiophenol
97%
Synonim(y):
3,4-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(S)cc1OC
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-7-4-3-6(11)5-8(7)10-2/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gui-Nan Shen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(5), 82-82 (2020-09-25)
The aim of the present study was to verify the pro-apoptotic anticancer potential of several 5,8-dimethoxy-1,4-phthoquinone (DMNQ) derivatives in Ras-mediated tumorigenesis. MTT assays were used to detect cellular viability and flow cytometry was performed to assess intracellular reactive oxygen species
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been