Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł 192,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-587-8
MDL number:
Assay:
98%
192,00 zł
Cena katalogowa256,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5736 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S)cc1C
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dimethylbenzenethiol may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.027 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.02 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 218 °C (lit.) | bp 126.3 °C/50 mmHg (lit.) | bp 172-174 °C/17 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.5736 (lit.) | refractive index n20/D 1.5698 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?