662356
Lumidot™ CdSe
480, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Monoselenek kadmu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
2.1-2.3 nm
λmaks.
455-465 nm
fluorescencja
λem 475-485 nm FWHM 24 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
Klucz InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?