Merck
661759
Sigma-Aldrich
2-Pyridinesulfonic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
244-249 °C
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michaela Rendošová et al.
Journal of inorganic biochemistry, 186, 206-216 (2018-07-02)
In the current study the ability of silver pyridine-2-sulfonate complex to exert multiple biological activities is compared with the pharmacological action of silver sulfadiazine (AgSD). Polymeric form of {[Ag(py-2-SO3)]}n (AgPS) was synthesized and characterized by analytical techniques (IR, CHN, TG/DTA
Sebastian Faßbender et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(23), 5637-5646 (2020-07-03)
In this work, a method for species-specific isotopic analysis of sulfur via capillary electrophoresis hyphenated on-line with multicollector ICP-MS (CE/MC-ICP-MS) was developed. Correction for the mass bias caused by instrumental mass discrimination was realized via external correction with multiple-injection sample-standard