Przejdź do
716294
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥94%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.400
density
1.355 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
704016392510
description
≥94%
description
97%
description
99%
assay
≥94%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.400
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
density
1.355 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
liquid
functional group
fluoro
functional group
nitrile, fluoro
functional group
iodo
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)