Merck
660647
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
106-111 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
Klucz InChI
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)